3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-(tert-Butoxy)phenyl)boronic acid
OR46618-1G OR46618-250MG OR46618-5G
APOSOR46618-1GEA 256 EUR
APOSOR46618-1G APOSOR46618-250MG APOSOR46618-5G
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06801745
CAS nummer: 312931-06-9