3-Methylenecyclobutanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46630-1G OR46630-100MG OR46630-250MG OR46630-500MG OR46630-2.5G OR46630-5G
APOSOR46630-1GEA 474 EUR
APOSOR46630-1G APOSOR46630-100MG APOSOR46630-250MG APOSOR46630-500MG APOSOR46630-2.5G APOSOR46630-5G
3-Methylenecyclobutanamine hydrochloride
3-Methylenecyclobutanamine hydrochloride
Formule: C₅H₉N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26404481
CAS nummer: 136137-55-8