Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46654-1G OR46654-50MG OR46654-250MG OR46654-500MG
APOSOR46654-1GEA 520 EUR
APOSOR46654-1G APOSOR46654-50MG APOSOR46654-250MG APOSOR46654-500MG
Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06801210
CAS nummer: 100390-49-6