2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46663-1G OR46663-50MG OR46663-250MG OR46663-500MG OR46663-5G
APOSOR46663-1GEA 1040 EUR
APOSOR46663-1G APOSOR46663-50MG APOSOR46663-250MG APOSOR46663-500MG APOSOR46663-5G
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09833495
CAS nummer: 142148-13-8