2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46680-1G OR46680-250MG OR46680-500MG
APOSOR46680-1GEA 631 EUR
APOSOR46680-1G APOSOR46680-250MG APOSOR46680-500MG
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09901791
CAS nummer: 910230-30-7