3-Acetylbenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46681-1G OR46681-250MG OR46681-500MG
APOSOR46681-1GEA 513 EUR
APOSOR46681-1G APOSOR46681-250MG APOSOR46681-500MG
3-Acetylbenzoyl chloride
3-Acetylbenzoyl chloride
Formule: C₉H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13174028
CAS nummer: 31076-85-4