2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46682-1G OR46682-250MG OR46682-500MG OR46682-2.5G
APOSOR46682-1GEA 500 EUR
APOSOR46682-1G APOSOR46682-250MG APOSOR46682-500MG APOSOR46682-2.5G
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₇ClO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025162
CAS nummer: 49639-13-6