2-Formylbenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46684-1G OR46684-250MG OR46684-500MG OR46684-2.5G
APOSOR46684-1GEA 684 EUR
APOSOR46684-1G APOSOR46684-250MG APOSOR46684-500MG APOSOR46684-2.5G
2-Formylbenzoyl chloride
2-Formylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13173767
CAS nummer: 117886-88-1