4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46688-1G OR46688-250MG OR46688-500MG OR46688-2.5G
APOSOR46688-1GEA 513 EUR
APOSOR46688-1G APOSOR46688-250MG APOSOR46688-500MG APOSOR46688-2.5G
4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₀ClNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26099148
CAS nummer: 42060-79-7