Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46691-100MG OR46691-250MG OR46691-500MG
APOSOR46691-100MGEA 238 EUR
APOSOR46691-100MG APOSOR46691-250MG APOSOR46691-500MG
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28976442
CAS nummer: 87808-27-3