4-(4-Bromophenyl)but-3-en-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46700-1G OR46700-50MG OR46700-250MG OR46700-500MG
APOSOR46700-1GEA 785 EUR
APOSOR46700-1G APOSOR46700-50MG APOSOR46700-250MG APOSOR46700-500MG
4-(4-Bromophenyl)but-3-en-2-ol
4-(4-Bromophenyl)but-3-en-2-ol
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457526
CAS nummer: 539825-65-5