3-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46715-1G OR46715-100MG OR46715-250MG OR46715-500MG OR46715-2.5G OR46715-5G
APOSOR46715-1GEA 421 EUR
APOSOR46715-1G APOSOR46715-100MG APOSOR46715-250MG APOSOR46715-500MG APOSOR46715-2.5G APOSOR46715-5G
3-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
3-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935996
CAS nummer: 32329-20-7