2-Hydroxybutanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46723-1G OR46723-250MG OR46723-500MG OR46723-2.5G OR46723-5G
APOSOR46723-1GEA 330 EUR
APOSOR46723-1G APOSOR46723-250MG APOSOR46723-500MG APOSOR46723-2.5G APOSOR46723-5G
2-Hydroxybutanenitrile
2-Hydroxybutanenitrile
Formule: C₄H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042729
CAS nummer: 4476-02-2