2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46744-1G OR46744-250MG
APOSOR46744-1GEA 73 EUR
APOSOR46744-1G APOSOR46744-250MG
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Formule: C₇H₇BrS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16618635
CAS nummer: 29481-32-1