(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46746-1G OR46746-250MG
APOSOR46746-1GEA 203 EUR
APOSOR46746-1G APOSOR46746-250MG
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate
Formule: C₇H₈BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24387374
CAS nummer: 1380089-33-7