6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46755-1G OR46755-250MG
APOSOR46755-1GEA 158 EUR
APOSOR46755-1G APOSOR46755-250MG
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Formule: C₉H₈N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19599987
CAS nummer: 101045-94-7