3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46760-1G OR46760-250MG
APOSOR46760-1GEA 210 EUR
APOSOR46760-1G APOSOR46760-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Formule: C₉H₁₁BrN₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30487814
CAS nummer: 2044713-81-5