3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46761-1G OR46761-250MG
APOSOR46761-1GEA 252 EUR
APOSOR46761-1G APOSOR46761-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₉H₁₀BrClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30497988
CAS nummer: 2060040-98-2