2-Amino-6-bromoindole hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46769-1G OR46769-250MG OR46769-5G
APOSOR46769-1GEA 555 EUR
APOSOR46769-1G APOSOR46769-250MG APOSOR46769-5G
2-Amino-6-bromoindole hydrochloride 95%
2-Amino-6-bromoindole hydrochloride
Formule: C₈H₇BrN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640237
CAS nummer: 28493-03-0