2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46770-1G OR46770-250MG
APOSOR46770-1GEA 658 EUR
APOSOR46770-1G APOSOR46770-250MG
2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
Formule: C₈H₇BrN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640235
CAS nummer: 2416262-96-7