4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR470013-1G OR470013-5G
APOSOR470013-1GEA 277 EUR
APOSOR470013-1G APOSOR470013-5G
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Formule: C₅H₅BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052345
CAS nummer: 61934-55-2
UN: 1760
ADR: 8,III