N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470014-1G OR470014-5G
APOSOR470014-1GEA 155 EUR
APOSOR470014-1G APOSOR470014-5G
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
MW: 150.221 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09965833
CAS nummer: 1019115-71-9