cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470016-1G OR470016-5G
APOSOR470016-1GEA 196 EUR
APOSOR470016-1G APOSOR470016-5G
cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Formule: C₇H₁₄N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21364418
CAS nummer: 1234805-59-4