3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470018-1G OR470018-5G
APOSOR470018-1GEA 155 EUR
APOSOR470018-1G APOSOR470018-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00454125
CAS nummer: 2138-33-2