4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470019-1G OR470019-5G
APOSOR470019-1GEA 205 EUR
APOSOR470019-1G APOSOR470019-5G
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Formule: C₁₂H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00796616
CAS nummer: 75749-00-7