4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470022-1G OR470022-250MG
APOSOR470022-1GEA 1840 EUR
APOSOR470022-1G APOSOR470022-250MG
4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656814
CAS nummer: 1141669-59-1