2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470043-25G OR470043-5G
APOSOR470043-25GEA 718 EUR
APOSOR470043-25G APOSOR470043-5G
2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198896
CAS nummer: 925920-70-3