2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470055-1G OR470055-5G
APOSOR470055-1GEA 256 EUR
APOSOR470055-1G APOSOR470055-5G
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12828716
CAS nummer: 871235-24-4