2-(Cyclohexyloxy)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470058-25G OR470058-5G
APOSOR470058-25GEA 660 EUR
APOSOR470058-25G APOSOR470058-5G
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144.211 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134514
CAS nummer: 1817-88-5