2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470059-5G
OR470059-1G
APOSOR470059-5GEA
1340
EUR
APOSOR470059-5G
APOSOR470059-1G
2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
Formule:
C₃H₇Br₂N·BrH MW: 297.814 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00666060 CAS nummer: 6963-32-2 |