3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470064-1G OR470064-5G
APOSOR470064-1GEA 257 EUR
APOSOR470064-1G APOSOR470064-5G
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110915
CAS nummer: 1131622-55-3