4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470069-1G OR470069-5G
APOSOR470069-1GEA 257 EUR
APOSOR470069-1G APOSOR470069-5G
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13191619
CAS nummer: 1197193-12-6