2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470073-1G OR470073-5G OR470073-250MG
APOSOR470073-1GEA 503 EUR
APOSOR470073-1G APOSOR470073-5G APOSOR470073-250MG
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Chloro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
MW: 254.713 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13191626
CAS nummer: 1092770-25-6