2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470074-1G OR470074-5G OR470074-250MG
APOSOR470074-1GEA 467 EUR
APOSOR470074-1G APOSOR470074-5G APOSOR470074-250MG
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₂
MW: 235.282 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12869794
CAS nummer: 835879-06-6