3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470080-5G OR470080-1G
APOSOR470080-5GEA 1230 EUR
APOSOR470080-5G APOSOR470080-1G
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Formule: C₆H₁₂BrN·BrH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18375234
CAS nummer: 13617-02-2