4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470083-1G OR470083-5G
APOSOR470083-1GEA 30.8 EUR
APOSOR470083-1G APOSOR470083-5G
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Formule: C₇H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684167
CAS nummer: 51248-35-2