N-Boc-Pro-Gly-OMe
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470084-1G OR470084-5G
APOSOR470084-1GEA 257 EUR
APOSOR470084-1G APOSOR470084-5G
N-Boc-Pro-Gly-OMe
N-Boc-Pro-Gly-OMe
Formule: C₁₃H₂₂N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495870
CAS nummer: 34290-72-7