Benzyl Morpholinoacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470085-25G OR470085-5G
APOSOR470085-25GEA 565 EUR
APOSOR470085-25G APOSOR470085-5G
Benzyl Morpholinoacetate
Benzyl Morpholinoacetate
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495872
CAS nummer: 53342-23-7