Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470088-25G OR470088-5G
APOSOR470088-25GEA 769 EUR
APOSOR470088-25G APOSOR470088-5G
Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137647
CAS nummer: 33290-12-9