1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470089-1G OR470089-5G
APOSOR470089-1GEA 257 EUR
APOSOR470089-1G APOSOR470089-5G
1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₈H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495877
CAS nummer: 52090-67-2