Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470090-1G OR470090-5G
APOSOR470090-1GEA 400 EUR
APOSOR470090-1G APOSOR470090-5G
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495878
CAS nummer: 1226776-84-6