3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470095-1G OR470095-5G
APOSOR470095-1GEA 308 EUR
APOSOR470095-1G APOSOR470095-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Formule: C₁₀H₁₅NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495893
CAS nummer: 1226776-90-4