(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470098-1G OR470098-5G
APOSOR470098-1GEA 308 EUR
APOSOR470098-1G APOSOR470098-5G
(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
(4-Carbamoylphenoxy)acetic acid
Formule: C₉H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02600649
CAS nummer: 29936-86-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable