3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470107-1G OR470107-5G
APOSOR470107-1GEA 257 EUR
APOSOR470107-1G APOSOR470107-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16883062
CAS nummer: 18333-20-5