3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470108-1G OR470108-5G
APOSOR470108-1GEA 308 EUR
APOSOR470108-1G APOSOR470108-5G
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09711359
CAS nummer: 938239-74-8