tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470109-1G OR470109-5G
APOSOR470109-1GEA 0 EUR
APOSOR470109-1G APOSOR470109-5G
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Formule: C₁₉H₂₇NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495901
CAS nummer: 191731-16-5