4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470112-1G OR470112-250MG
APOSOR470112-1GEA 595 EUR
APOSOR470112-1G APOSOR470112-250MG
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Formule: C₁₄H₂₁ClN₄O₂
MW: 312.795 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607516
CAS nummer: 596817-46-8