(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470118-1G OR470118-250MG
APOSOR470118-1GEA 503 EUR
APOSOR470118-1G APOSOR470118-250MG
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formule: C₉H₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210084
CAS nummer: 64599-56-0