2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470122-1G OR470122-5G
APOSOR470122-1GEA 400 EUR
APOSOR470122-1G APOSOR470122-5G
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09932969
CAS nummer: 1016519-61-1