Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470123-1G OR470123-5G
APOSOR470123-1GEA 400 EUR
APOSOR470123-1G APOSOR470123-5G
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11057846
CAS nummer: 924867-88-9